4,4'-Dibrombiphenyl (PBB Nr. 15) ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
A14139.18 A14139.30
A14139.18EA 41.4 EUR InStock
A14139.18 A14139.30
4,4'-Dibrombiphenyl (PBB Nr. 15) ≥98%
4,4'-Dibrombiphenyl (PBB Nr. 15)
Purity: 98+% CAS No.: 92-86-4 Molecular Formula: C12H8Br2 Formula Weight: 312.02 Melting Point: 164-169° Boiling Point: 355-360° UN No.: 3152 MDL No.: MFCD00000101
Formel: C₁₂H₈Br₂
Siedepunkt: 355…360 °C
Melting Pt: 164…169 °C
Dichte: 1,867 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000101
CAS-Nummer: 92-86-4
EINECS: 202-198-6
UN: 3152
ADR: 9,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge