4,4'-Dibrombiphenyl (PBB Nr. 15), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
229237-100G 229237-25G
SIAL229237-100GEA 79.1 EUR InStock
SIAL229237-100G SIAL229237-25G
4,4'-Dibrombiphenyl (PBB Nr. 15), Sigma-Aldrich®
4,4'-Dibrombiphenyl (PBB Nr. 15)
Formel: C₁₂H₈Br₂
MW: 312 g/mol
Siedepunkt: 357
Melting Pt: 164
Dichte: 1.867 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000101
CAS-Nummer: 92-86-4
EINECS: 202-198-6
UN: 3152
ADR: 9 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge