4-Phenylbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
B34680-100G B34680-25G B34680-5G
SIALB34680-100GEA 177 EUR InStock
SIALB34680-100G SIALB34680-25G SIALB34680-5G
4-Phenylbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
4-Phenylbenzaldehyd
Formel: C₁₃H₁₀O
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00006947
CAS-Nummer: 3218-36-8
EINECS: 221-742-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge