7-Amino-4-methylcumarin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
257370-100MG 257370-500MG
SIAL257370-100MGEA 68.6 EUR InStock
SIAL257370-100MG SIAL257370-500MG
7-Amino-4-methylcumarin, Sigma-Aldrich®
7-Amino-4-methylcumarin
Formel: C₁₀H₉NO₂
MW: 175.19 g/mol
Siedepunkt: 352
Melting Pt: 226
Dichte: 1.377 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006868
CAS-Nummer: 26093-31-2
EINECS: 247-454-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge