cis-Decahydronaphthalin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
110469-10G 110469-50G
SIAL110469-10GEA 127 EUR InStock
SIAL110469-10G SIAL110469-50G
cis-Decahydronaphthalin, Sigma-Aldrich®
cis-Decahydronaphthalin
Formel: C₁₀H₁₈
Siedepunkt: 194…196 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –43 °C
Dichte: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 57 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064189
CAS-Nummer: 493-01-6
EINECS: 207-770-9
UN: 1147
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02866
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge