(1R)-(+)-α-Pinen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W290238-1KG-K W290238-20KG-K W290238-8KG-K
SIALW290238-1KG-KEA 102 EUR InStock
SIALW290238-1KG-K SIALW290238-20KG-K SIALW290238-8KG-K
(1R)-(+)-α-Pinen, Sigma-Aldrich®
(1R)-(+)-α-Pinen
Formel: C₁₀H₁₆
Siedepunkt: 155 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –62 °C
Dichte: 0,857 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 33 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00001346
CAS-Nummer: 7785-70-8
EINECS: 232-087-8
UN: 2368
ADR: 3,III
Merck Index: 12,07599
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge