6-Methylchinolin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
108928-100G 108928-25G
SIAL108928-100GEA 163 EUR InStock
SIAL108928-100G SIAL108928-25G
6-Methylchinolin, Sigma-Aldrich®
6-Methylquinoline
Formel: C₁₀H₉N
Siedepunkt: 258,6 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –22,2 °C
Dichte: 1,0815 g/cm³ (0 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006804
CAS-Nummer: 91-62-3
EINECS: 202-084-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge