Vitamin B12 (Cyanocobalamin)
Lieferant: FITZGERALD INDUSTRIES INTL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
10V28M6040409 10V28M6040410
FITZ10V28M6040409EA 0 EUR InStock
FITZ10V28M6040409 FITZ10V28M6040410
Vitamin B12 (Cyanocobalamin)
Vitamin B12 (Cyanocobalamin)
Formel: C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P
MW: 1355.38 g/mol
Melting Pt: 320
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00151092
CAS-Nummer: 68-19-9
EINECS: 200-680-0
Merck Index: 12,10152
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..