1,3-Cyclohexadien 96% stabilisiert
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
Stabilization: Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
A19394.06 A19394.14
A19394.06EA 68.4 EUR InStock
A19394.06 A19394.14
1,3-Cyclohexadien 96% stabilisiert
1,3-Cyclohexadien
Stabilized with 0.1% BHT
Purity: 96% CAS No.: 592-57-4 Molecular Formula: C6H8 Formula Weight: 80.13 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: -8°(-144°F) Refractive Index: 1.4740 Odour: Unpleasant Melting Point: -89° Boiling Point: 79-81° Beilstein Reference: 506024 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00001532
Formel: C₆H₈
Siedepunkt: 79…81 °C
Melting Pt: –89 °C
Dichte: 0,847
Flash-Pt: –8 °C (–144 °F)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00001532
CAS-Nummer: 592-57-4
EINECS: 209-764-1
UN: 3295
ADR: 3,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge