γ-Terpinen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
86478-100ML 86478-500ML
SIAL86478-100MLEA 71.6 EUR InStock
SIAL86478-100ML SIAL86478-500ML
γ-Terpinen, Sigma-Aldrich®
γ-Terpinen
Formel: C₁₀H₁₆
Siedepunkt: 182 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,846 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00001537
CAS-Nummer: 99-85-4
EINECS: 202-794-6
UN: 2319
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge