Tetramethyl-p-benzochinon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
D223204-1G D223204-5G
SIALD223204-1GEA 78.3 EUR InStock
SIALD223204-1G SIALD223204-5G
Tetramethyl-p-benzochinon, Sigma-Aldrich®
Tetramethyl-p-benzochinon
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Siedepunkt: 282 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 111…113 °C
MDL Number: MFCD00001604
CAS-Nummer: 527-17-3
EINECS: 208-409-8
Merck Index: 13,03503
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge