Bromcyclobutan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
226998-1G 226998-5G
SIAL226998-1GEA 87.1 EUR InStock
SIAL226998-1G SIAL226998-5G
Bromcyclobutan, Sigma-Aldrich®
Bromcyclobutan
Formel: C₄H₇Br
Siedepunkt: 109…113 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,4208 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001317
CAS-Nummer: 4399-47-7
EINECS: 224-530-9
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge