Bromcyclohexan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
135194-100G 135194-1KG 135194-500G 135194-5G
SIAL135194-100GEA 30 EUR InStock
SIAL135194-100G SIAL135194-1KG SIAL135194-500G SIAL135194-5G
Bromcyclohexan, Sigma-Aldrich®
Bromcyclohexan
Formel: C₆H₁₁Br
Siedepunkt: 166 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –56,5 °C
Dichte: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 63 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003819
CAS-Nummer: 108-85-0
EINECS: 203-622-2
Merck Index: 13,02759
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge