Cyclopropancarbonsäurechlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C116807-100G C116807-25G C116807-5G
SIALC116807-100GEA 99.3 EUR InStock
SIALC116807-100G SIALC116807-25G SIALC116807-5G
Cyclopropancarbonsäurechlorid, Sigma-Aldrich®
Cyclopropancarbonsäurechlorid
Formel: C₄H₅ClO
Siedepunkt: 119 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001277
CAS-Nummer: 4023-34-1
EINECS: 223-684-4
UN: 2920
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge