1-Aminocyclopentancarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
A48105-10G A48105-5G
SIALA48105-10GEA 274 EUR InStock
SIALA48105-10G SIALA48105-5G
1-Aminocyclopentancarbonsäure, Sigma-Aldrich®
1-Aminocyclopentancarbonsäure
Formel: C₆H₁₁NO₂
Siedepunkt: 254 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 163 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001381
CAS-Nummer: 52-52-8
EINECS: 200-144-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02763
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge