Iodcyclohexan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
238244-100G 238244-25G
SIAL238244-100GEA 234 EUR InStock
SIAL238244-100G SIAL238244-25G
Iodcyclohexan, Sigma-Aldrich®
Iodcyclohexan
Formel: C₆H₁₁I
Siedepunkt: 80 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,625 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00003826
CAS-Nummer: 626-62-0
EINECS: 210-957-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge