Cyclohexylisothiocyanat ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A15585.06 A15585.14
A15585.06EA 27.3 EUR InStock
A15585.06 A15585.14
Cyclohexylisothiocyanat ≥98%
Cyclohexylisothiocyanat
Formel: C₇H₁₁NS
Siedepunkt: 219 °C
Melting Pt: 70…72 °C
Dichte: 1,033
Flash-Pt: 95 °C (203 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003841
CAS-Nummer: 1122-82-3
EINECS: 214-361-9
UN: 2922
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge