Cyclopropylisothiocyanat ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L11985.03 L11985.06
L11985.03EA 49.5 EUR InStock
L11985.03 L11985.06
Cyclopropylisothiocyanat ≥97%
Cyclopropylisothiocyanat
Purity: 97% CAS No.: 56601-42-4 Molecular Formula: C4H5NS Formula Weight: 99.16 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 57°(134°F) Refractive Index: 1.5480 Boiling Point: 87-88°/35mm Beilstein Reference: 3600974 UN No.: 2929 MDL No.: MFCD00040874
Formel: C₄H₅NS
Siedepunkt: 87…88 °C (35 mmHg)
Dichte: 1,070
Flash-Pt: 57 °C (134 °F)
MDL Number: MFCD00040874
CAS-Nummer: 56601-42-4
EINECS: 260-278-6
UN: 2929
ADR: 6.1,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge