Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Cyclopropylisothiocyanat

Lieferant: FLUOROCHEM

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:


008786-5G 008786-25G
FLUO008786-5GEA 72.9 EUR InStock
FLUO008786-5G FLUO008786-25G
Cyclopropylisothiocyanat
Cyclopropylisothiocyanat


Formel: C₄H₅NS
Siedepunkt: 80…88 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,07 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00040874
CAS-Nummer: 56601-42-4
EINECS: 260-278-6
UN: 2929
ADR: 6.1,II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge