Cyclohexanthiol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
C105600-100G C105600-25G
SIALC105600-100GEA 56.2 EUR InStock
SIALC105600-100G SIALC105600-25G
Cyclohexanthiol, Sigma-Aldrich®
Cyclohexanthiol
Formel: C₆H₁₂S
Siedepunkt: 158 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –72 °C
Dichte: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 39 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001455
CAS-Nummer: 1569-69-3
EINECS: 216-378-7
UN: 3054
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge