Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Cyclooctan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

C109401-100ML C109401-500ML
SIALC109401-100MLEA 74.2 EUR InStock
SIALC109401-100ML SIALC109401-500ML
Cyclooctan, Sigma-Aldrich®
Cyclooctan


Formel: C₈H₁₆
MW: 112.22 g/mol
Siedepunkt: 151
Dichte: 0.834 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004162
CAS-Nummer: 292-64-8
EINECS: 206-031-8
UN: 3295
ADR: 3 III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge