Ethinylcyclopentan 95%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
381310010 381310050
ACRO381310010EA 47.1 EUR InStock
ACRO381310010 ACRO381310050
Ethinylcyclopentan 95%
Ethinylcyclopentan
Formel: C₇H₁₀
MW: 94.16 g/mol
Flash-Pt: 1.1 °C
MDL Number: MFCD00013744
CAS-Nummer: 930-51-8
UN: 3295
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4490 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge