(Brommethyl)cyclopropan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
242403-1G 242403-5G
SIAL242403-1GEA 51 EUR InStock
SIAL242403-1G SIAL242403-5G
(Brommethyl)cyclopropan, Sigma-Aldrich®
(Brommethyl)cyclopropan
Formel: C₄H₇Br
MW: 135 g/mol
Siedepunkt: 105
Dichte: 1.41 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00001306
CAS-Nummer: 7051-34-5
EINECS: 230-331-8
UN: 1993
ADR: 3 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge