3,5-Dimethyl-1,2-cyclopentandion, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W326909-100G-K W326909-1KG-K W326909-25G-K
SIALW326909-100G-KEA 590 EUR InStock
SIALW326909-100G-K SIALW326909-1KG-K SIALW326909-25G-K
3,5-Dimethyl-1,2-cyclopentandion, Sigma-Aldrich®
3,5-Dimethyl-1,2-cyclopentandion
Formel: C₇H₁₀O₂
MW: 126.16 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00143076
CAS-Nummer: 13494-07-0
EINECS: 236-811-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge