Cyclohexylmethanol ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
L06538.14 L06538.22
L06538.14EA 48.2 EUR InStock
L06538.14 L06538.22
Cyclohexylmethanol ≥99%
Cyclohexylmethanol
Purity: 99% CAS No.: 100-49-2 Molecular Formula: C7H14O Formula Weight: 114.19 Flash Point: 71°(159°F) Refractive Index: 1.4640 Boiling Point: 180-181° Beilstein Reference: 773712 Merck Reference: 14,2731 MDL No.: MFCD00001510
Formel: C₇H₁₄O
MW: 114.19 g/mol
Siedepunkt: 180…181 °C
Melting Pt: –43 °C
Dichte: 0.926
Flash-Pt: 71 °C (159 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001510
CAS-Nummer: 100-49-2
EINECS: 202-857-8
Merck Index: 13,02760
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..