1-Methylcyclohexanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
M38214-100G M38214-25G
SIALM38214-100GEA 258 EUR InStock
SIALM38214-100G SIALM38214-25G
1-Methylcyclohexanol, Sigma-Aldrich®
1-Methylcyclohexanol
Formel: C₇H₁₄O
Siedepunkt: 168 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 26 °C
Dichte: 0,9282 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003857
CAS-Nummer: 590-67-0
EINECS: 209-688-9
UN: 2617
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge