Bicyclohexyl, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D79403-25G D79403-100G D79403-5G
SIALD79403-25GEA 103 EUR InStock
SIALD79403-25G SIALD79403-100G SIALD79403-5G
Bicyclohexyl, Sigma-Aldrich®
Bicyclohexyl
Formel: C₁₂H₂₂
Siedepunkt: 227 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003815
CAS-Nummer: 92-51-3
EINECS: 202-161-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge