α-Tropolon ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
A11299.03 A11299.06 A11299.14
A11299.03EA 44.9 EUR InStock
A11299.03 A11299.06 A11299.14
α-Tropolon ≥98%
α-Tropolon
Purity: 98% CAS No.: 533-75-5 Molecular Formula: C7H6O2 Formula Weight: 122.12 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 50-55° Boiling Point: 115°/12mm Beilstein Reference: 1904978 MDL No.: MFCD00004158
Formel: C₇H₆O₂
MW: 122.12 g/mol
Siedepunkt: 115 °C (12 mmHg)
Melting Pt: 50…55 °C
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00004158
CAS-Nummer: 533-75-5
EINECS: 208-577-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge