α-Tropolon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
MQ200
T89702-1G T89702-25G T89702-5G
SIALT89702-1GEA 54.5 EUR InStock
SIALT89702-1G SIALT89702-25G SIALT89702-5G
α-Tropolon, Sigma-Aldrich®
α-Tropolon
Formel: C₇H₆O₂
MW: 122.12 g/mol
Siedepunkt: 66…67 °C (0.1 mmHg)
Melting Pt: 48…50 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00004158
CAS-Nummer: 533-75-5
EINECS: 208-577-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge