3-Amino-2-cyclohexen-1-on
Lieferant: MENAI
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
E2181.10 E2181.100 E2181.25
MENAE2181.10EA 0 EUR InStock
MENAE2181.10 MENAE2181.100 MENAE2181.25
3-Amino-2-cyclohexen-1-on
3-Amino-2-cyclohexen-1-on
Formel: C₆H₉NO
MW: 111.14 g/mol
Siedepunkt: 211
Melting Pt: 60
MDL Number: MFCD00013783
CAS-Nummer: 5220-49-5
EINECS: 226-014-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge