1-Methylcyclohexen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
129801-100G 129801-25G 129801-5G
SIAL129801-100GEA 280 EUR InStock
SIAL129801-100G SIAL129801-25G SIAL129801-5G
1-Methylcyclohexen, Sigma-Aldrich®
1-Methylcyclohexene
Formel: C₇H₁₂
MW: 96.17 g/mol
Siedepunkt: 110
Melting Pt: –120.4 °C
Dichte: 0.8102 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001548
CAS-Nummer: 591-49-1
EINECS: 209-718-0
UN: 3295
ADR: 3 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge