4,4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-on
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
FL13544.POR 013544-5G
CHMPFL13544.POREA 0 EUR InStock
CHMPFL13544.POR FLUO013544-5G
4,4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-on
4,4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-on
Formel: C₈H₁₂O
MW: 124.18 g/mol
Siedepunkt: 27.5 °C (0.2 mmHg)
Dichte: 0.93…0.935 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009695
CAS-Nummer: 1073-13-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge