Octamethylcyclotetrasiloxan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
235695-100G 235695-25G
SIAL235695-100GEA 157 EUR InStock
SIAL235695-100G SIAL235695-25G
Octamethylcyclotetrasiloxan, Sigma-Aldrich®
Octamethylcyclotetrasiloxan
Formel: [-Si(CH₃)₂O-]₄
MW: 296.62 g/mol
Siedepunkt: 175
Melting Pt: 18
Dichte: 0.95 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 51
MDL Number: MFCD00003269
CAS-Nummer: 556-67-2
EINECS: 209-136-7
UN: 1993
ADR: 3 III
Merck Index: 12,06843
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge