Octaphenylcyclotetrasiloxan ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
L06130.14 L06130.22 AB172600.0100
L06130.14EA 55.5 EUR InStock
L06130.14 L06130.22 ABCRAB172600.0100
Octaphenylcyclotetrasiloxan ≥98%
Octaphenylcyclotetrasiloxan
Purity: 98+% CAS No.: 546-56-5 Molecular Formula: C48H40O4Si4 Formula Weight: 793.19 Melting Point: 193-200° Boiling Point: 332°/1mm MDL No.: MFCD00003268
Formel: C₄₈H₄₀O₄Si₄
Siedepunkt: 332 °C (1 mmHg)
Melting Pt: 193…200 °C
Dichte: 1,089 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003268
CAS-Nummer: 546-56-5
EINECS: 208-904-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge