1,8-Dichlor-9,10-anthrachinon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D56403-25G D56403-100G
SIALD56403-25GEA 67.6 EUR InStock
SIALD56403-25G SIALD56403-100G
1,8-Dichlor-9,10-anthrachinon, Sigma-Aldrich®
1,8-Dichlor-9,10-anthrachinon
Formel: C₁₄H₆Cl₂O₂
MDL Number: MFCD00001191
CAS-Nummer: 82-43-9
EINECS: 201-420-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge