1,8-Dihydroxy-9,10-anthrachinon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D108103-100G D108103-500G
SIALD108103-100GEA 86.2 EUR InStock
SIALD108103-100G SIALD108103-500G
1,8-Dihydroxy-9,10-anthrachinon, Sigma-Aldrich®
1,8-Dihydroxy-9,10-anthrachinon
Formel: C₁₄H₈O₄
Melting Pt: 190…193 °C
Dichte: 1,537 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: >200 °C
MDL Number: MFCD00001211
CAS-Nummer: 117-10-2
EINECS: 204-173-5
Merck Index: 13,02841
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge