2-Aminofluoren 98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
B22769.03 B22769.06 B22769.14
B22769.03EA 21.8 EUR InStock
B22769.03 B22769.06 B22769.14
2-Aminofluoren 98%
2-Aminofluoren
Purity: 98% CAS No.: 153-78-6 Molecular Formula: C13H11N Formula Weight: 181.24 Melting Point: 126-130° Beilstein Reference: 1945861
Formel: C₁₃H₁₁N
Siedepunkt: 327 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 126…130 °C
Dichte: 1,281 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001125
CAS-Nummer: 153-78-6
EINECS: 205-817-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge