9-Fluorenylmethanol
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
18629123-100G 18629123-25G
MOLE18629123-100GEA 459 EUR InStock
MOLE18629123-100G MOLE18629123-25G
9-Fluorenylmethanol
9-Fluorenylmethanol
Formel: C₁₄H₁₂O
MW: 196.25 g/mol
Siedepunkt: 337
Melting Pt: 107
MDL Number: MFCD00001139
CAS-Nummer: 24324-17-2
EINECS: 246-167-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..