Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ethylencarbonat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

E26258-100G E26258-3KG E26258-500G
SIALE26258-100GEA 22.6 EUR InStock
SIALE26258-100G SIALE26258-3KG SIALE26258-500G
Ethylencarbonat, Sigma-Aldrich®
Ethylencarbonat


Formel: C₃H₄O₃
MW: 88.06 g/mol
Siedepunkt: 243
Melting Pt: 36
Dichte: 1.47 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 150
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005382
CAS-Nummer: 96-49-1
EINECS: 202-510-0
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge