1,3-Dithian 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
169510050 169510250 169511000
ACRO169510050EA 47.8 EUR InStock
ACRO169510050 ACRO169510250 ACRO169511000
1,3-Dithian 97%
1,3-Dithian
Formel: C₄H₈S₂
Siedepunkt: 207 - 208 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 49…54 °C
Dichte: 1,36 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 90 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006654
CAS-Nummer: 505-23-7
EINECS: 208-006-7
ADR: 9,
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 54 °C
GC ≥96.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge