4-Brom-2-furaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
011328-1G 011328-5G
FLUO011328-1GEA 121 EUR InStock
FLUO011328-1G FLUO011328-5G
4-Brom-2-furaldehyd
4-Brom-2-furaldehyd
Formel: C₅H₃BrO₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00671504
CAS-Nummer: 21921-76-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge