Cyanguanidin ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
A10451.0E A10451.30 A10451.36
A10451.0EEA 96.7 EUR InStock
A10451.0E A10451.30 A10451.36
Cyanguanidin ≥99%
Cyanguanidin
Purity: 99% CAS No.: 461-58-5 Molecular Formula: C2H4N4 Formula Weight: 84.08 Physical Form: Powder Density: 1.400 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 208-211° Beilstein Reference: 605637 Merck Reference: 14,3092 MDL No.: MFCD00008066
Formel: (H₂N)₂CNCN
MW: 84.08 g/mol
Siedepunkt: 143
Melting Pt: 208…211 °C
Dichte: 1.400
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008066
CAS-Nummer: 461-58-5
EINECS: 207-312-8
Merck Index: 13,03119
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge