Natriumborhydrid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
452874-100G 452874-25G 452874-500G
SIAL452874-100GEA 81.8 EUR InStock
SIAL452874-100G SIAL452874-25G SIAL452874-500G
Natriumborhydrid, Sigma-Aldrich®
Natriumtetrahydroborat
Formel: NaBH₄
Melting Pt: 400 °C
Dichte: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 69 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003518
CAS-Nummer: 16940-66-2
EINECS: 241-004-4
UN: 1426
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,08664
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge