Lithiumbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
429465-25G 429465-5G
SIAL429465-25GEA 144 EUR InStock
SIAL429465-25G SIAL429465-5G
Lithiumbromid, Sigma-Aldrich®
Lithium bromide
Formel: LiBr
MW: 86.84 g/mol
Siedepunkt: 1265
Melting Pt: 550
Dichte: 3.46 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011077
CAS-Nummer: 7550-35-8
EINECS: 231-439-8
Merck Index: 13,05548
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge