Cäsiumchlorid
Lieferant: SERVA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
39552.01 39552.02
SERA39552.01EA 0 EUR InStock
SERA39552.01 SERA39552.02
Cäsiumchlorid
Cesium chloride
Formel: CsCl
MW: 168.36 g/mol
Siedepunkt: 1303
Melting Pt: 646
Dichte: 3.7808 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010955
CAS-Nummer: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge