Cäsiumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C3032-100G C3032-1KG C3032-25G C3032-500G
SIALC3032-100GEA 262 EUR InStock
SIALC3032-100G SIALC3032-1KG SIALC3032-25G SIALC3032-500G
Cäsiumchlorid, Sigma-Aldrich®
Cesium chloride
Formel: CsCl
MW: 168.36 g/mol
Siedepunkt: 1303
Melting Pt: 646
Dichte: 3.7808 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010955
CAS-Nummer: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge