Lithiumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
203637-100G 203637-10G 203637-50G
SIAL203637-100GEA 538 EUR InStock
SIAL203637-100G SIAL203637-10G SIAL203637-50G
Lithiumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lithium chloride
Formel: LiCl
Siedepunkt: 1382 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 614 °C
Dichte: 2,07 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011078
CAS-Nummer: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Merck Index: 13,05550
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge