Cäsiumcarbonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
20959-250G 20959-50G
SIAL20959-250GEA 480 EUR InStock
SIAL20959-250G SIAL20959-50G
Cäsiumcarbonat, Sigma-Aldrich®
Cesium carbonate
Formel: Cs₂CO₃
Melting Pt: 610 °C
Dichte: 4,24 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010957
CAS-Nummer: 534-17-8
EINECS: 208-591-9
Merck Index: 13,02020
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge