Cäsiumchromat ≥99,9% (Metall-Basis)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
13492.14 13492.22
13492.14EA 59.9 EUR InStock
13492.14 13492.22
Cäsiumchromat ≥99,9% (Metall-Basis)
Cäsiumchromat
Purity: 99.9% CAS No.: 13454-78-9 Molecular Formula: Cs2CrO4 Formula Weight: 381.81 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic UN No.: 3087 MDL No.: MFCD00016050
Formel: CrCs₂O₄
MW: 381.8 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016050
CAS-Nummer: 13454-78-9
EINECS: 236-640-4
UN: 3087
ADR: 5.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..