Cäsiumfluorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
20989-10G 20989-250G
SIAL20989-10GEA 103 EUR InStock
SIAL20989-10G SIAL20989-250G
Cäsiumfluorid, Sigma-Aldrich®
Cesium fluoride
Formel: CsF
MW: 151.9 g/mol
Siedepunkt: 1251
Melting Pt: 680
Dichte: 4.627 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00010960
CAS-Nummer: 13400-13-0
EINECS: 236-487-3
UN: 2923
ADR: 8 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge